Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Thiol, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 162.61 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |