Learn More
3-Chlor-4-fluoranilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051901 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051901 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3563.040025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Chlor-4-fluoranilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluoroaniline
CAS 367-21-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Chloro-4-fluoroaniline
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H5 Cl F N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-chloro-4-fluoro-, Aniline, 3-chloro-4-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-4-fluorobenzenamine, 3-Chloro-4-fluoroaniline, 3-Chloro-4-fluorophenylamine, 4-Fluoro-3-chloroaniline, NSC 10290, m-Chloro-p-fluoroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(F)c(Cl)c1
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Fluoranilin
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
Menge 25 mg
Formelmasse 145.0095 g/mol