Learn More
3-Chlor-4-Fluoroanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443824 500 g 500 Gramm
11423824 25 g 25 Gramm
11433824 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443824 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11858.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 367-21-5 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-21-5
Summenformel C6H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
MDL-Nummer MFCD00007767
InChI-Schlüssel YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenamine, 3-chloro-4-fluoro-phenylamine, aniline, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro aniline, unii-7l63cc70uq, 3-chloro-4-fluorophenylamine, 4-fluoro-3-chloroaniline, 3-chloro-4-fluoro-aniline, 3-chlor-4-fluoranilin
PubChem CID 9708
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Fluoranilin
SMILES NC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluoroaniline
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Dichte 1.42
Menge 500 g
Geruch Characteristic
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1562786
Siedepunkt 227°C to 230°C
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) ≥98%