Learn More
3-Chlor-4-Ethoxy-5-Fluorobenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15435137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32411.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-76-5
Summenformel C9H7Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.05
MDL-Nummer MFCD09832337
InChI-Schlüssel DVFYPWIHSIEUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, jrd
PubChem CID 20111751
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Brechungsindex 1.5425
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 97%