Learn More
3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline |
| CAS | 202197-26-0 |
| Summenformel | C13 H11 Cl F N O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.68 |
| Formelmasse | 251.0513 |