Learn More
3-Chlor-3-methyl-1-butin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
| CAS | 1111-97-3 |
| Summenformel | C5H7Cl |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Cl)C#C |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-3-Methylbut-1-yn |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.56 |
| Formelmasse | 102.0236 |