Learn More
3-Chlor-3-methyl-1-butin, TRC
Artikelnummer. 30349048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349048 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC369090100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
CAS 1111-97-3
Summenformel C5H7Cl
Menge 100 g
Synonym 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
SMILES CC(C)(Cl)C#C
IUPAC-Name 3-Chlor-3-Methylbut-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 102.56
Formelmasse 102.0236