Learn More
3-Chlor-3-methyl-1-butin, 96%
Artikelnummer. 10220023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10220023 1 g Glasflasche 1 Gramm
10630545 5 g Glasflasche 5 Gramm
10558463 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10220023 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102,56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1111-97-3
Summenformel C5H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 102.56
MDL-Nummer MFCD00190221
InChI-Schlüssel QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
IUPAC-Name 3-Chlor-3-Methylbut-1-yn
SMILES CC(C)(Cl)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis strohgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 73°C to 75°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4170 to 1.419
Menge 1 g
Relative Dichte 0.91
Formelmasse 102.56
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke