Learn More
3'-Chloro-3'-Deoxythymidine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formelmasse | 260.0564 |