Learn More
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10407370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10407370 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10407370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 236°C to 240°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4ClNO4
Strukturformel ClC6H3(NO2)CO2H
MDL-Nummer MFCD00007087
Menge 1 g
Synonym 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
InChI-Schlüssel VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
PubChem CID 20902
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.