Learn More
3-Chlor-2-Methylpropen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495307
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495307 1000 g 1000 Gramm
11405317 50 g 50 Gramm
11415317 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22674.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-Chloro-2-methylpropene has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone. It is used as an intermediate in the production of plastics, pharmaceuticals and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-2-methylpropen wird als Reaktant bei der Synthese von Cyclobutanon verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kunststoffen, Pharmazeutika und anderen organischen Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-47-3
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00000953
InChI-Schlüssel OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Methylprop-1-ol
SMILES CC(=C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylpropene
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt −12°C (9°F)
Brechungsindex 1.4275
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2554
Merck Index 14,2148
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 98%