Learn More
3-Chlor-2-Methylpropen, (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10457920 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10031580 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10447920 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10457920 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148422500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-47-3
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00000953
InChI-Schlüssel OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Methylprop-1-ol
SMILES CC(=C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylpropene
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt -18°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CH2Cl
Brechungsindex 1.4262 to 1.4282
Menge 250 mL
Beilstein 01, 209
Merck Index 15, 2150
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 0.42 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.