Learn More
3-Chlor-2-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045527
25.61 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54454-12-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00045598
FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-chlorobenzonitrile, pubchem23847, 3-chloro-o-tolunitrile, acmc-1aqtx, 6-chloro-2-cyanotoluene, 2-chloro-6-cyanotoluene, 2-methyl-3-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile,3-chloro-2-methyl, benzonitrile, 3-chloro-2-methyl
521508
3-Chlor-2-methylbenzonitril
CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
54454-12-5
C8H6ClN
151.593
MFCD00045598
FKFZTNLSUJCIMG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-chlorobenzonitrile, pubchem23847, 3-chloro-o-tolunitrile, acmc-1aqtx, 6-chloro-2-cyanotoluene, 2-chloro-6-cyanotoluene, 2-methyl-3-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile,3-chloro-2-methyl, benzonitrile, 3-chloro-2-methyl
521508
3-Chlor-2-methylbenzonitril
CC1=C(C=CC=C1Cl)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Siedepunkt 120°C (22 mmHg)
Menge 1 g
Brechungsindex 1.553
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2613370
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 97%