Learn More
3-Chlor-2-methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322777 5 g 5 Gramm
11312777 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15773.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7499-08-3
MDL-Nummer MFCD00053312
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Summenformel C8H7ClO2
Menge 5 g
Beilstein 1072826
Synonym 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
InChI-Schlüssel HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Chlor-2-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
PubChem CID 82010
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%