Learn More
3-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470923 1 g 1 Gramm
11480923 5 g 5 Gramm
11490923 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13322.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80563-86-6
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.083
MDL-Nummer MFCD00052198
InChI-Schlüssel ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3261529
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 98%