Learn More
3-Chlor-2-Methylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435826
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435826 5 g 5 Gramm
11445826 25 g 25 Gramm
11455826 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22203.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Arene-manganese tricarbonyl complexes are prepared using 3-Chloro-2-methylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aren-Mangan-Tricarbonyl-Komplexe werden unter Verwendung von3-Chlor-2-methylanisol hergestellt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3260-88-6
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00070772
InChI-Schlüssel LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
IUPAC-Name 1-chlor-3-methoxy-2-methylbenzol
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylanisole
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 212°C to 215°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.5395
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1862220
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%