Learn More
3-Chlor-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30367970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367970 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36780525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylaniline
CAS 87-60-5
Summenformel C7 H8 Cl N
Menge 25 g
Synonym o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1c(N)cccc1Cl
IUPAC-Name 3-Chlor-2-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
Formelmasse 141.0345
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.