Learn More
3-Chloro-2-methylaniline 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571174 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10571174 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10133290 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10543501 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571174 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146490025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-60-5
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00007766
InChI-Schlüssel ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC-Name 3-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Brown-Red or Red to Yellow
Dichte 1.171g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589nm)
Menge 2.5 L
Beilstein 12, 836
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.