Learn More
3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethylammoniumchlorid (60 % in Wasser), TRC
Artikelnummer. 30364505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30364505 10 g
30358139 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36808510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3327-22-8
Summenformel C6H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.1
Synonym (2-Hydroxy-3-chloropropyl)trimethylammonium chloride, (3-Chloro-2- hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-2-hydroxypropane-3-trimethylammonium chloride, 1-Chloro-3-(trimethylammonio)-2- propanol chloride, 1-Chloro-3-trimethylammonium-2-propanol chloride, COPA 60S, CR 2000, CR 2000 (fixative), Catiomaster C, Catiomaster C 60, Cation Master C, Dextrosil, Dextrosil KA, Dowquat 188, N-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride, NSC 51216, NT 21, QUAB, QUAB 188, QUAB 218, Quat 188, Reagens CFZ, Reagens S, Reagens S-CFZ, Trimethyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)ammonium chloride, Verolan KAF, Vircotone ECO
IUPAC-Name (3-Chloro-2-Hydroxypropyl)-Trimethylazanium; Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 187.0531
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.6