Learn More
3-Chlor-2-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488017 5 g 5 Gramm
15408027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51144.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2106-04-9
MDL-Nummer MFCD00069415
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Dichte 1.324
Menge 5 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.564
Summenformel C6H5ClFN
UN-Nummer UN2810
Synonym 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Siedepunkt 214°C
InChI-Schlüssel XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Fluoranilin
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%