Learn More
3-Chlor-2-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408027
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408027 100 g 100 Gramm
15488017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51144.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2106-04-9
MDL-Nummer MFCD00069415
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Dichte 1.324
Menge 100 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.564
Summenformel C8H11Cl2N5
UN-Nummer UN2810
Synonym 1-3-chlorophenyl biguanide hydrochloride, m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-m-chlorophenyl-biguanide hydrochloride, m-cpbg hydrochloride, 1-m-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-3-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, imidodicarbonimidic diamide, n-3-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, biguanide, 1-m-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-3-chlorophenyl imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Siedepunkt 214°C
InChI-Schlüssel FOWAIJYHRWFTHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=C(N)N=C(N)N.Cl
IUPAC-Name 2-(3-chlorphenyl)-1-(diaminomethylidene)guanidine;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 248.11
PubChem CID 2730228
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%