Learn More
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492029 5 g 5 Gramm
15482029 1 g 1 Gramm
15469106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64723.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72537-17-8
Summenformel C6H2ClF4N
Molekulargewicht (g/mol) 199.53
MDL-Nummer MFCD00191918
InChI-Schlüssel GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20aied, librarion l939, 3-chloro-2-fluoro-5 trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 1268075
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Fluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 16°C to 20°C (decomposition)
Farbe Farblos
Dichte 1.524 g/mL
Siedepunkt 50°C to 55°C (11 mmHg)
Flammpunkt 52°C (126°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 199.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit