Learn More
3-Chlor-2,6-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425876
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425876 10 g 10 Gramm
11435876 50 g 50 Gramm
11445876 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22232.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano- 2,4-dimethylchlorobenzene was obtained from 3-Chloro-2,6-dimethylaniline which upon hydrolysis gives acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyano-2,4-dimethylchlorbenzol wurde aus 3-Chlor-2,6-dimethylanilin gewonnen, was nach der Hydrolyse Säure ergibt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26829-77-6
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD02683086
InChI-Schlüssel FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
PubChem CID 7023016
IUPAC-Name 3-Chlor-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Schmelzpunkt 30°C to 32°C
Menge 10 g
Siedepunkt 136°C to 138°C (17 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline