Learn More
3-Chlor-2,5-difluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445387
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15445387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32640.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 851179-00-5 | C5H2ClF2N | 149.525 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851179-00-5
Summenformel C5H2ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 149.525
MDL-Nummer MFCD09998887
InChI-Schlüssel ATKDHGGWYZLPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,5-difluoro-pyridine, pyridine, 3-chloro-2,5-difluoro, ksc654c8n
PubChem CID 19371877
IUPAC-Name 3-Chlor-2,5-Difluorpyridin
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,5-difluoropyridine
Brechungsindex 1.48
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2924
Formelmasse 149.53
Reinheit (%) 97%