Learn More
3-Chlor-2,4-pentandion, 98%
Artikelnummer. 10773591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10773591 5 mL 5 Milliliter
10256550 100 mL 100 Milliliter
10636354 500 mL 500 Milliliter
10509063 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1694-29-7 | C₅H₇ClO₂| 134,56 g / mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1694-29-7
Summenformel C5H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 134.56
MDL-Nummer MFCD00009651
InChI-Schlüssel VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74328
IUPAC-Name 3-Chloropentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)C(C(=O)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2, 4-pentanedione
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -15°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1790g/mL
Siedepunkt 49°C to 52°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH(Cl)COCH3
Brechungsindex 1.4825 to 1.4845
Menge 5 mL
Beilstein 01, 785
Relative Dichte 1.179
Synonym 3-chloro-2,4-pentanedione, 3-chloroacetylacetone, 2,4-pentanedione, 3-chloro, 1-acetyl-1-chloroacetone, 3-chloro 2,4-pentanedione, 3-chloro.2,4-pentanedione, 3-chloro-pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-chloro, 3-chloro-2,4-pentanedione, produced by wacker chemie ag, burghausen, germany gc
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 134.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2,4-pentanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke