Learn More
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10346824 10 g 10 Gramm
10306874 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399650100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4971-55-5 | C4H3ClO3 | 134.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4971-55-5
Summenformel C4H3ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 134.52
MDL-Nummer MFCD00134273
InChI-Schlüssel DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-2,4 3h,5h-furandione, 3-chlorofuran-2,4 3h,5h-dione, 3-chloro-furan-2,4-dione, 3-chlorotetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, 3-chloro, 3-chloro-3,5-dihydrofuran-2,4-dione, acmc-209khp, 3-chlorofuran-2,4-dione, 3-chloranyloxolane-2,4-dione, 3-chlorotetrahydrofuran-2,4-dione
PubChem CID 4158575
IUPAC-Name 3-Chlorooxolan-2,4-Dion
SMILES ClC1C(=O)COC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2, 4(3H, 5H)-furandione
Schmelzpunkt 208°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 134.52
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.