Learn More
3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17972056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972056 25 mg 25 Milligramm
17912776 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972056 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0545.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 32943-25-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 Cl N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-Name 2-Chlor-6,11-dihydro-5H-Benzo[b][1]benzazepin
Molekulargewicht (g/mol) 229.7
Menge 25 mg
Formelmasse 229,0658 g/mol