Learn More
3-Chlor-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399499
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399499 25 g 25 Gramm
11492898 100 g 100 Gramm
11402908 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399499 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16871.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 300 g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-30-5
Summenformel C3H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 94.538
MDL-Nummer MFCD00002943
InChI-Schlüssel LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-ol
SMILES C(CO)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1-propanol
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.131
pH 3 to 4
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.445
Menge 25 g
UN-Nummer UN2849
Beilstein 773655
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 300g/L.
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98%