Learn More
3-Chlor-1-Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10400774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10400774 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
10255414 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400774 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08357DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 63425-54-7
Summenformel C4H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 116.55
MDL-Nummer MFCD09879994
InChI-Schlüssel GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
PubChem CID 13630086
IUPAC-Name 3-Chlor-1-methylpyrazol
SMILES CN1C=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 116.55
Reinheit (%) 97%