Learn More
3-Chlor-1-Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 116.55 |
| Reinheit (%) | 97% |