missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC

Artikelnummer. 30358593
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358593 2.5 g 2.50 Gramm
30354959 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30358593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3666552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7182-38-9
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
Synonym 3-Chloro-4'-hydroxy-propiophenone, NSC 46501
IUPAC-Name 3-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)CCCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO2/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,11H,5-6H2
Formelmasse 184.0291
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.