Learn More
(+/-)-3-Chlor-1,2-Propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443197 2500 g 2500 Gramm
11309509 250 g 250 Gramm
11433197 500 g 500 Gramm
11319509 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16143.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-24-2 | C3H7ClO2 | 110.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-24-2
Summenformel C3H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.54
MDL-Nummer MFCD00004712
InChI-Schlüssel SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-chloro-1,2-propanediol, alpha-chlorohydrin, chlorodeoxyglycerol, glycerol alpha-monochlorohydrin, epibloc, 1,2-propanediol, 3-chloro, a-chlorohydrin, 3-chloropropanediol, 3-chloropropylene glycol, glycerol chlorohydrin
PubChem CID 7290
ChEBI CHEBI:18721
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1,2-Diol
SMILES OCC(O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.322
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2689
Beilstein 635684
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2145
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 98%