Learn More
3-Chlor-1,2-benzisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699980
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
16263-52-8
C7H4ClNO
153.565
MFCD03407314
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
2779780
3-Chlor-1,2-benzoxazol
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
16263-52-8
C7H4ClNO
153.565
MFCD03407314
INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
2779780
3-Chlor-1,2-benzoxazol
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Chemischer Name oder Material 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 97%