Learn More
3-Chlor-1,2-benzisothiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 7716-66-7 |
| Summenformel | C7 H4 Cl N S |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Lurasidone Impurity 55 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClNS/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nsc2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 3-Chloro-1,2-benzothiazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.63 |
| Formelmasse | 168.9753 |