Learn More
3-Chlor-1,2,4-Triazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3-Chlor-1,2,4-Triazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewah
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-1,2,4-triazole |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 103.5 |
| Reinheit (%) | ≥97% |