Learn More
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 17857-14-6 |
| Summenformel | C22H22BrO2P |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (4-Hydroxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H21O2P.BrH/c23-22(24)17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H |
| SMILES | [Br-].OC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 3-Carboxypropyl(Triphenyl)phosphanium;bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 429.09 |
| Formelmasse | 428.0541 |