Learn More
3-(Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284218 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15284218 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15284218 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 338931000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 17857-14-6
Schmelzpunkt 247.0°C to 249.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Summenformel C22H22BrO2P
MDL-Nummer MFCD00274196
Menge 100 g
Synonym 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
InChI-Schlüssel NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-Carboxypropyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 429.29
PubChem CID 10717451
Formelmasse 429.29
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.