Learn More
(3-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479556
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479556 25 g 25 Gramm
11489556 100 g 100 Gramm
11499556 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19302.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17857-14-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Reactant for preparation of Piperamide analogs as histone deacetylase (HDAC) inhibitors with antitumor activity, Boron-containing benzoxaboroles as antimalarial agents, Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents, Solandelactone E via Sharpless epoxidation, Taber cyclopropanation, chemoselective reductions and lithiation-borylation-allylation sequence, Organotin compounds as antifungal agents, Oleanolic acid derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B for negative regulation of insulin pathway (a promising target for treatment of diabetes and obesity), 11-oxa prostaglandin analogs with ocular hypotensive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant zur Herstellung von Piperamid-Analoga als Histon-Deacetylase-(HDAC)-Inhibitoren mit Antitumoraktivität, borhaltige Benzoxaborole als Antimalariamittel, Methylalkenylchinolone als Antimycobakterienmittel, Solandelacton E über Sharpless Epoxidation, Taber-Cyclopropanation, Chemoselektive Reduktionen und Lithiation-Borylierungs-Alllationssequenz, Organozinnverbindungen als Antimykotika, Oleanolsäurederivate als Inhibitoren der Protein-Tyrosin-Phosphatase 1B zur negativen Regulierung des Insulinwegs (ein vielversprechendes Ziel zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit), 11-oxa-Prostaglandin-Analoga mit okularer hypotensiver Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17857-14-6
Summenformel C22H22BrO2P
Molekulargewicht (g/mol) 429.29
MDL-Nummer MFCD00274196
InChI-Schlüssel NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphanium bromide, carboxypropyltriphenylphosphoniumbromide, phosphonium, 3-carboxypropyl triphenyl-, bromide, 4-hydroxy-4-oxobutyl triphenylphosphonium bromide, 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide 3-carboxypropyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1bp1u, xfzdcviyhhhybq-uhfffaoysa-m
PubChem CID 10717451
IUPAC-Name 3-Carboxypropyl(Triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].OC(=O)CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 244°C to 250°C
Menge 25 g
Beilstein 4173599
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. soluble in ethanol.
Formelmasse 429.3
Reinheit (%) 97%