Learn More
3-Carboxyphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30367844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30367844 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1813832.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxyphenylboronic Acid
CAS 25487-66-5
Summenformel C7H7BO4
Menge 2.5 g
Synonym 3-Boronobenzoic Acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 3-Carboxybenzeneboronic Acid, 3-Carboxyphenylboronic Acid, m-Carboxyphenylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
SMILES OB(O)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Boronbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
Formelmasse 166.0437