Learn More
3-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777831
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
25487-66-5
C7H7BO4
165.94
MFCD00036833
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
2733957
3-(dihydroxyboranyl)benzoic acid
OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
25487-66-5
C7H7BO4
165.94
MFCD00036833
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
2733957
3-(dihydroxyboranyl)benzoic acid
OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Carboxyphenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 243.0°C to 247.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCC6H4B(OH)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: +/- 2.5%.
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.