Learn More
3-Carboxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317706 1 g 1 Gramm
11327706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11322.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2131-63-7 | C8H5NO2S | 179.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2131-63-7
Summenformel C8H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.193
MDL-Nummer MFCD00041367
InChI-Schlüssel PJRBPKOOGLKPFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-carboxyphenylisothiocyanate, benzoic acid, 3-isothiocyanato, benzoic acid,3-isothiocyanato, acmc-20an7x, m-carboxyphenyl isothiocyanate, 3-isothiocyanato-benzoic acid, #
PubChem CID 75046
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2209003
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Carboxyphenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Carboxyphenyl isothiocyanate