Learn More
3-Carboxybenzenboronsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379889 1 g 1 Gramm
11389889 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25315.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25487-66-5
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
MDL-Nummer MFCD00036833
InChI-Schlüssel DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
IUPAC-Name 3-(dihydroxyboranyl)benzoic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2967400
Formelmasse 165.94