Learn More
3-Carboxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429177 25 g 25 Gramm
11409177 1 g 1 Gramm
11419177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21277.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-21-6 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
3-Formylbenzoic acid is used in the synthesis of bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction, porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups and 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Formylbenzoesäure wird bei der Synthese von bicyclischen Cis-2-Azetidinon-Derivaten über Ugi4-Zentrum3-Komponentenreaktion von Porphyrin bedeckt mit einer steroidalen Superstruktur und konvergenten Hydroxygruppen und 3-[4-Amino-1,2-Dihydro-1-Oxo-2-Phenyl-1,2,4-Triazolo[4,3-a]Chinoxalin-6-yl)Amino]Methyl-Benzosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (100 mg/ml) ergibt ein klares bis leicht trübes, farbloses bis sehr schwaches Braun.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-21-6
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.133
MDL-Nummer MFCD00039575
InChI-Schlüssel UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 3-formyl, m-formyl benzoic acid, 3-formyl benzoic acid, 3-formyl-benzoic acid, unii-hb95grm95d, m-carboxybenzaldehyde, hb95grm95d, 3-formylbenzoicacid, isophthalaldehydsaure
PubChem CID 12077
IUPAC-Name 3-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 25 g
Beilstein 2206413
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (100mg/mL) gives a clear to slightly hazy,colorless to very faintly brown.
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 97%