Learn More
3-Carboxy-PROXYL, freies Radikal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388126 250 mg 250 Milligramm
11378126 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15068.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2154-68-9 | C9H16NO3
3-Carboxy-PROXYL is used in the synthesis and reactions of stable nitroxyl radicals. It is also used to study molecular migration and long-term stability of seeds and pollen and used in the preparation of a tetraphenylporphyrin bearing a nitroxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Carboxy-PROXYL wird bei der Synthese und Reaktionen stabiler Nitroxyl-Radikale verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der molekularen Migration und Langzeitstabilität von Samen und Pollen verwendet und zur Herstellung eines Tetraphenylporphyrins mit einem Nitroxyl-Radikal verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), Methanol (50 mg/ml), Aceton, Dichlormethan und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2154-68-9
Summenformel C9H16NO3
MDL-Nummer MFCD00003167
Synonym pca radical, ccris 4554, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-n-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine 1-oxyl, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy-3-carboxylic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-PROXYL
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 4136411
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible),methanol (50mg/ml),acetone,dichloromethane and chloroform.
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 98%