Learn More
3-Carboxy-4-fluorbenzenborsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367659
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11367659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28313.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872460-12-3
Summenformel C7H6BFO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.93
MDL-Nummer MFCD03095129
InChI-Schlüssel DGORTXQWDDXSIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-fluorophenylboronic acid, 3-carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-3-carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-fluoro, 3-carboxyl-4-fluorophenylboronic acid, 5-borono-2-fluoro-benzoic acid, akos brn-0540, pubchem16787, acmc-209qj6
PubChem CID 2763242
IUPAC-Name 5-(dihydroxyboranyl)-2-fluorobenzoic acid
SMILES OB(O)C1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Menge 10 g
Formelmasse 183.93
Reinheit (%) 97%