Learn More
3-Butin-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30331260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331260 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331260 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80975025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-1-ol
CAS 927-74-2
Summenformel C4H6O
Menge 25 g
Synonym (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMILES OCCC#C
IUPAC-Name but-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0419
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.