Learn More
3-Butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490363 250 g 250 Gramm
11359509 5 g 5 Gramm
11369509 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11477.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
3-butyn-1-ol is used in the study of a palladium-catalyzed coupling with beta-tetrionic acid bromide to prepare alkynyl substituted furanones. It is also used to prepare Markovnikov addition product. Further, it is used as an intermediate of an active pharmaceutical ingredient such as fexofenadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Butyn-1-ol wird zur Untersuchung einer Palladium-katalysierten Kupplung mit Beta-Tetronsäurebromid zur Herstellung von alkinyl-substituierten Furanonen verwendet. Dient zur Herstellung des Markownikow-Additionsprodukts. Darüber hinaus als Zwischenprodukt eines pharmazeutischen Wirkstoffs wie Fexofenadin eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen und organischen Lösungsmitteln. Nicht mischbar mit Lösungsmitteln mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-74-2
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.091
MDL-Nummer MFCD00002955
InChI-Schlüssel OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
IUPAC-Name but-3-yn-1-ol
SMILES C#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-1-ol
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.927
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel HC≡CCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4405
Menge 250 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 773710
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols and organic solvents. Immiscible with aliphatic hydrocarbon solvents.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) ≥98%