missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Butenyl isothiocyanate, TRC

Artikelnummer. 30010523
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010523 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB999100100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3386-97-8
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.18
Synonym Isothiocyanic acid, 3-butenyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Isothiocyanato-1-butene
IUPAC-Name 4-isothiocyanatobut-1-ene
SMILES C=CCCN=C=S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Butenyl isothiocyanate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2H,1,3-4H2
Formelmasse 113.0299
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.