Learn More
3-Bromthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416107 1 g 1 Gramm
11426107 5 g 5 Gramm
11436107 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25092.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-01-0
Summenformel C6H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 189.07
MDL-Nummer MFCD00009603
InChI-Schlüssel HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC-Name 3-Brombenzolthiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophenol
Dichte 1.599
Siedepunkt 119°C to 121°C (21 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.6324
Menge 1 g
Beilstein 1926242
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 189.08
Reinheit (%) 97%