Learn More
3-Bromthiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10195890 1 g Glasflasche 1 Gramm
10636364 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10195890 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303710010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-01-0
Summenformel C6H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 189.07
MDL-Nummer MFCD00009603
InChI-Schlüssel HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC-Name 3-Brombenzolthiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophenol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.6320g/mL
Siedepunkt 123°C to 124°C (40.0 mmHg)
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SH
Brechungsindex 1.6320 to 1.634
Menge 1 g
Relative Dichte 1.632
Formelmasse 189.07
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver